Merck
所有图片(4)
主要文件
SAB1404369
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SH3GL2 antibody produced in mouse
clone 2G6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
CNSA2, EEN-B1, FLJ20276, FLJ25015, SH3D2A, SH3P4
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
2G6, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~32.82 kDa
种属反应性
rat, human
技术
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同位素/亚型
IgG2aκ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... SH3GL2(6456)
相关类别
免疫原
SH3GL2 (NP_003017, 64 a.a. ~ 124 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SRAKLSMINTMSKIRGQEKGPGYPQAEALLAEAMLKFGRELGDDCNFGPALGEVGEAMREL
外形
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)