Merck
所有图片(5)
主要文件
SAB1402127
Sigma-Aldrich
抗-BDNF单克隆抗体 小鼠抗
clone 1B10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
MGC34632
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μG
$618.00
$618.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 μG
$618.00
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
$618.00
请联系客服了解存货情况
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1B10, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~53.28 kDa
物種活性
human
技術
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... BDNF(627)
一般說明
脑源性神经营养因子(BDNF)基因定位于人类染色体 11p14.1 上。
该基因编码的蛋白质是神经生长因子家族的成员。它是由皮质神经元诱导的,对于大脑中纹状体神经元的生存是必需的。在阿尔茨海默氏病和亨廷顿病患者中,该基因的表达均降低。该基因可能在应激反应的调节和情绪障碍的生物学中起作用。已经为该基因描述了编码不同同工型的多个转录物变体。(由 RefSeq 提供)
免疫原
BDNF(AAH29795,1 a.a. ~ 247 a.a)全长重组蛋白,带 GST 标签。GST 标签的分子量为 26 KDa。
序列
MTILFLTMVISYFGCMKAAPMKEANIRGQGGLAYPGVRTHGTLESVNGPKAGSRGLTSLADTFEHMIEELLDEDQKVRPNEENNKDADLYTSRVMLSSQVPLEPPLLFLLEEYKNYLDAANMSMRVRRHSDPARRGELSVCDSISEWVTAADKKTAVDMSGGTVTVLEKVPVSKGQLKQYFYKTKCNPMGYAKEGCRGIDKRHWNSQCRTTQSYVRALTMDSKKRIGWRFIRIDTSCVCTLTIKRGR
應用
小鼠抗-BDNF 单克隆抗体可用于蛋白质印迹。
生化/生理作用
脑源性神经营养因子(BDNF)参与人类的海马功能和言语情节记忆。BDNF 基因表达的变异会改变这些神经功能。BDNF在血管功能中也起着至关重要的作用,并通过特异性受体原肌球蛋白相关激酶B(TrkB)参与血管生成。ProBDNF与p75神经营养因子受体相互作用,导致海马体的长期抑制。
外觀
溶于pH7.4的磷酸盐缓冲盐水中的溶液
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Mohammad Torabi-Nami et al.
EXCLI journal, 12, 347-372 (2013-01-01)
Experimentally-induced total sleep deprivation (TSD) and chronic partial sleep restriction (CPSR) leads to the emergence of cognitive impairments. This is hypothesized to result from a consequent neuroinflammation which may also hasten the neurodegenerative processes. Neuroinflammatory markers such as tumor necrosis
The BDNF val66met polymorphism affects activity-dependent secretion of BDNF and human memory and hippocampal function.
Egan MF, et al.
Cell, 112(2), 257-269 (2003)
Peripheral vascular reactivity and serum BDNF responses to aerobic training are impaired by the BDNF Val66Met polymorphism.
Lemos JR Jr, et al.
Physiological Genomics, 48(2), 116-123 (2015)
Electroacupuncture at the Baihui acupoint alleviates cognitive impairment and exerts neuroprotective effects by modulating the expression and processing of brain-derived neurotrophic factor in APP/PS1 transgenic mice.
Lin R
Molecular Medicine Reports, 13(2), 1611-1617 (2016)
11p14. 1 microdeletions associated with ADHD, autism, developmental delay, and obesity.
Shinawi M, et al.
American Journal of Medical Genetics. Part A, 155(6), 1272-1280 (2011)