主要文件
SAB1305639
Sigma-Aldrich
抗-LC3 (APG8A) (D106) 兔抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
MAP1 轻链 3 样蛋白 1, MAP1LC3A, 微管相关蛋白 1A/1B 轻链 3A, 自噬相关泛素样修饰物 LC3 A, 自噬相关蛋白 LC3 A
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
14272 Da
种属反应性
human
技术
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
外形
以含有 0.09%(W/V)叠氮化钠的 PBS 形式提供
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Qiang Chu et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2019, 4825949-4825949 (2019-04-02)
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a common chronic disease that threatens human health, and present therapies remain limited due to the lack of effective drugs. Lipid metabolic disturbance and oxidative stress have strong links to the development of NAFLD