主要文件
SAB1105916
Sigma-Aldrich
Anti-SNX33 (161-175) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
别名:
Anti-SH3PX3, Anti-SH3PXD3C, Anti-SNX30, Anti-Sorting nexin 33
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
200 μL
$468.00
$468.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
200 μL
$468.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
$468.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
获取大包装报价
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt ~65 kDa
物種活性
human
技術
western blot: 1:500-1:2,000
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SNX33(257364)
免疫原
synthetic peptide corresponding to amino acids 161-175 of human SNX33
外觀
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)