Merck
S9262
Sigma-Aldrich
氯化锡(II) 二水合物
suitable for cell culture, ≥95%
别名:
氯化亚锡 二水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
SnCl2 · 2H2O
CAS号:
分子量:
225.65
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352207
方案
≥95%
技术
cell culture | mammalian: suitable
沸点
652 °C (lit.)
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI key
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)