主要文件
S6565
Nunc® Lab-Tek® II - CC2腔室玻片系统
2 wells, glass slide, 4.0 cm2/well, sterile
别名:
cell culture chamber, chamber slides, microscope slides, microscopy slides
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41161502
NACRES:
NB.13
价格与库存信息目前不能提供
物料
polystyrene chamber
无菌性
sterile
特点
CE marked
制造商/商品名称
Nunc 154852
包装
pkg of carton of 16
孔表面积
4.0 cm2
工作体积
1.0-2.0 mL
适用性
suitable for (cell culture; optimal for culturing fastidious cells (e.g. neurons))
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Nunc® Lab-Tek II® - CC2腔室载玻片系统
  • 模拟聚赖氨酸的玻片化学涂层生长表面
  • 提供最适于挑剔细胞(如神经元)的结合位点
  • 无需冷藏维持生长表面的温度
  • 浅蓝色磨砂书写区
  • 每个包装里都带有玻片分离器
  • CE认证
法律信息
CC2 is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Chamber Slide is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Lab-Tek is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)