主要文件
S6268
Sigma-Aldrich
Sigma巴斯德吸管
non-plugged, L 9 in.
别名:
巴斯德移液管
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 EA
$131.00
1000 EA
$465.00
$131.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
250 EA
$131.00
1000 EA
$465.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
eCl@ss:
32079210
NACRES:
NB.01
$131.00
请联系客服了解存货情况
物料
glass
无菌性
sterile; γ-irradiated
sterile; γ-irradiated
特点
graduations: no
包装
pack of 25 ea (packed in blisterpacks)
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
长度
9 in.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
Sigma Pasteur移液器已被用于胚胎移植和人类胚胎干细胞系(hESC)的操作。[1]
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Derivation of Human Embryonic Stem Cell Lines from Poor Quality Embryos
Ronak S, et al.
Methods in Molecular Biology, 151?161-151?161 (2012)