Merck
S5525
Sigma-Aldrich
SigmaClean 水浴处理剂
bottle of 4 oz
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41103706
NACRES:
NB.77
描述
not available in EU; EU alternative Z611662
包裝
bottle of 4 oz
存貨情形
not available in EU (EU customers: alternative Z611662)
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
OCBHHZMJRVXXQK-UHFFFAOYSA-M
一般說明
SigmaClean 水浴处理剂4盎司(或者约118.3 mL)瓶装,可用于处理约8加仑(或者30.2 L)的水。
该说明可制备出高浓度的浴液。即使将0.0025盎司处理剂加至1加仑水中,S5525仍然有效。
请注意:如果低于0.0025盎司,则处理剂因浓度过低而无效。
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
129.0 °F
閃點(°C)
53.9 °C