Merck
S3752
Sigma-Aldrich
Tin(II) stearate
≥90%
别名:
Stannous octadecanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H70O4Sn
CAS号:
分子量:
685.65
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
方案
≥90%
表单
solid
颜色
off-white to tan
官能团
ester
脂质类型
saturated FAs
运输
ambient
SMILES字符串
[SnH4].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2.Sn.2H/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;;;/h2-17H2,1H3,(H,19,20);;;
InChI key
UKCSJTDHWBRUPC-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)