Merck
S2028
Sigma-Aldrich
Span® 65
别名:
Sorbitane tristearate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161900
描述
non-ionic
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)[C@H]1OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
其他说明
Fatty acid composition:
stearic acid (C18:0) approx. 50%; balance primarily palmitic acid (C16:0).
法律信息
Span is a registered trademark of Croda International PLC
替代产品
产品编号
说明
价格
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
302.0 °F - closed cup
闪点(°C)
150.00 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)