主要文件
RFA452411S-EP
Rotor for Eppendorf® 5424/5424R Centrifuges
FA-45-24-11-Special, aerosol tight, to hold, 24 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
别名:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103909
产品RFA452411S-EP监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
特点
lid
to hold 24 x 1.5/2.0 mL tubes
aerosol tight
fixed angle rotor with PTFE-coating
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Eppendorf® 022653041 (NA)
Eppendorf® 5424700004 (EU)
参数
21,130 × g max. RCF
技术
centrifugation: suitable
相容性
for use with centrifuge models 5424/5424R
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律信息
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)