主要文件
RAB1010
Sigma-Aldrich
磷酸酪氨酸ZAP70 /酪氨酸蛋白激酶ZAP-70 ELISA试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116158
NACRES:
NA.32
价格与库存信息目前不能提供
种属反应性
human
技术
ELISA: suitable
assay range
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <12%
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... ZAP70(7535)
一般描述
The antibody pair provided in this kit recognizes Human Tyrosine-Phosphorylated-ZAP70.
应用
请参考Protocol了解详情。
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABHRP6Phosphotyrosine ELISA HRP-Streptavidin化学品安全说明书
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)