主要文件
RAB0190
Sigma-Aldrich
人类 VEGF-D ELISA 试剂盒
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KIT
$806.00
$806.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
1 KIT
$806.00
About This Item
UNSPSC代码:
41116158
NACRES:
NA.32
$806.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
种属反应性
human
包装
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
技术
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
输入
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
sample type urine
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 0.2 ng/mL
standard curve range: 0.313-20 ng/mL
检测方法
colorimetric
运输
wet ice
储存温度
−20°C
基因信息
human ... FIGF(2277)
一般描述
The Human VEGF-D ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is an in vitro enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative measurement of human VEGF-D in serum, plasma, cell culture supernatants and urine.
免疫原
Recombinant Human VEGF-D
应用
请参考Protocol了解详情。
其他说明
A sample Certificate of Analysis is available for this product.
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • RABELADBELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer B (Item E1)化学品安全说明书
  • RABELADDELISA 5X Assay/Sample Diluent Buffer D (Item K)化学品安全说明书
  • RABSTOP3ELISA Stop Solution (Item I)化学品安全说明书
  • RABTMB3ELISA Colorimetric TMB Reagent (HRP Substrate, Item H)化学品安全说明书
  • RABWASH420X Wash Buffer (Item B)化学品安全说明书
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)