Merck
R1645
Sigma-Aldrich
Ranatachykinin A
≥97% (HPLC)
别名:
Lys-Pro-Ser-Pro-Asp-Arg-Phe-Tyr-Gly-Leu-Met-NH2
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C60H92N16O15S
分子量:
1309.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
价格与库存信息目前不能提供
化驗
≥97% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@@H](N)CCCCN)C(N)=O
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Four novel tachykinins in frog (Rana catesbeiana) brain and intestine.
K Kangawa et al.
Regulatory peptides, 46(1-2), 81-88 (1993-07-02)