Merck
PZ0284
Sigma-Aldrich
PF-04753299
≥98%
别名:
α(R)-N-Hydroxy-α-methyl-α-(methylsulfonyl)-[1,1′-biphenyl]-4-butanamide, (+)-(2R)-4-(Biphenyl-4-yl)-N-hydroxy-2-methyl-2-(methylsulfonyl)butanamide, (2R)-4-Biphenyl-4-yl-N-hydroxy-2-methyl-2-(methylsulfonyl)butanamide, PF 04753299, PF-4753299
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$161.00
25 MG
$646.00
$161.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 MG
$161.00
25 MG
$646.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H21NO4S
分子量:
347.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
51111800
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.77
$161.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
≥98%
表单
powder
颜色
white to light brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear
储存温度
room temp
SMILES字符串
O=C(NO)[C@@](S(=O)(C)=O)(C)CCC(C=C1)=CC=C1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H21NO4S/c1-18(17(20)19-21,24(2,22)23)13-12-14-8-10-16(11-9-14)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,21H,12-13H2,1-2H3,(H,19,20)/t18-/m1/s1
InChI key
GDYIQUFNICPYHF-GOSISDBHSA-N
生化/生理作用
PF-04753299 is a potent and selective inhibitor of LpxC (UDP-3-O-(R-3-hydroxymyristol)-N-acetylglucosamine deacetylase) that is effective in a murine of gram-negative bacteria infection model.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)