Merck
PZ0155
Sigma-Aldrich
PF-03716556
≥98% (HPLC)
别名:
PF-03716556, [N-(2-Hydroxyethyl)-N,2-dimethyl-8-{[(4R)-5-methyl-3,4-dihydro-2H-chromen-4-yl]amino}imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxamide]
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H26N4O3
分子量:
394.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to tan
溶解度
DMSO: ≥10 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(CCO)C(=O)c1cc(N[C@@H]2CCOc3cccc(C)c23)c4nc(C)cn4c1
InChI
1S/C22H26N4O3/c1-14-5-4-6-19-20(14)17(7-10-29-19)24-18-11-16(22(28)25(3)8-9-27)13-26-12-15(2)23-21(18)26/h4-6,11-13,17,24,27H,7-10H2,1-3H3/t17-/m1/s1
InChI 密鑰
YBHKBMJREUZHOV-QGZVFWFLSA-N
生化/生理作用
potent, selective and reversible acid pump antagonist (H, K-ATPase)
特點和優勢
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
我们可提供多种与钙通道相关的产品以满足您的各类研究需求。
We offer many products related to potassium channels for your research needs.