主要文件
PRS4055
Sigma-Aldrich
Anti-VISA (ab2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Anti-CARD adapter inducing interferon-beta, Anti-Cardif, Anti-IPS-1, Anti-MAVS, Anti-Mitochondrial antiviral signaling protein, Anti-Virus-induced signaling adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
价格与库存信息目前不能提供
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
rat, human, mouse
技術
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MAVS(57506)
相关类别
免疫原
a 17 amino acid peptide from near the center of human VISA.
聯結
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP4055.
外觀
Solution in phosphate buffered saline containing 0.02% sodium azide
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)