product name
佛波醇12-十四酸酯13-乙酸酯, ≥99% (TLC), film or powder
品質等級
化驗
≥99% (TLC)
形狀
film or powder
溶解度
DMSO: soluble
ethanol: soluble (Dissolve in water-miscible organic solvent prior to preparing aqueous solutions.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@@]3(O)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(C)=O
InChI
1S/C36H56O8/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-29(39)43-32-24(3)35(42)27(30-33(5,6)36(30,32)44-25(4)38)20-26(22-37)21-34(41)28(35)19-23(2)31(34)40/h19-20,24,27-28,30,32,37,41-42H,7-18,21-22H2,1-6H3/t24-,27+,28-,30-,32-,34-,35-,36-/m1/s1
InChI 密鑰
PHEDXBVPIONUQT-RGYGYFBISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 诱导THP-1单核细胞向巨噬细胞分化。
- 刺激外周血淋巴细胞增殖。
- 刺激HL-60细胞来源中性粒细胞样细胞,诱导呼吸爆发,增强超弱光子辐射(ultra-weak photon emission)发生。
- 联合离子霉素钙盐刺激T细胞活化。
- 刺激各种细胞,包括脾脏细胞、静止淋巴细胞和胚胎胸腺细胞。
- 激活细胞中的蛋白激酶C(PKC)。
注意
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
相关内容
蛋白通路研究是药物发现研究和药物开发的基础步骤。探索更多有关蛋白通路分析的信息,包括化学库筛查、蛋白质和酶活性研究以及小分子蛋白通路调节。
Explore protein pathway analysis including chemical library screening and modulating pathways with small molecules.