Merck
P4560
Sigma-Aldrich
含过氧化脲的磷酸盐-柠檬酸盐缓冲液
tablet
别名:
P-C Buffer with Urea Hydrogen Peroxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
NACRES:
NA.25
形狀
tablet
品質等級
反應適用性
reagent type: oxidant
溶解度
water: 1 tablet/10 mL, clear, colorless
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
含过氧化脲的磷酸盐-柠檬酸盐缓冲液片剂可用作包含 H2O2 的 ELISA 的过氧化物酶底物缓冲液。
重構
将一片片剂溶解在 10mL 去离子水中可得到 0.05M 的磷酸盐-柠檬酸盐缓冲液,包含 0.014% H2O2,25°C 下的 pH 值为 5.0。