P2694
1 of 10
Sigma-Aldrich
349496
2-氰基吡嗪
I2752
L -异亮氨酸
861375
Wright 染色剂
SAFC
I5281
Millipore
1.05362
L-异亮氨酸
320013
4-(甲氨基)苯酚 半硫酸盐
V0500
L -缬氨酸
464163
1,3-丙二醇环硫酸酯
166898
3-羟基丁酸
540021
(S)-(-)-氧化丙烯
~99% (GC)
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?