N9910
β-烟酰胺腺嘌呤二核苷酸2′-磷酸,还原型 四钠盐
vial of 0.30-0.36 mg
别名:
β-NADPH, 2′-NADPH, NADPH Na 4, TPNH2 Na4, 磷酸二氢烟酰胺腺嘌呤二核苷酸 四钠盐, 还原型三磷酸吡啶核苷酸 四钠盐, 还原型辅酶 II 四钠盐
选择尺寸
$519.00
选择尺寸
About This Item
$519.00
形狀
solid
品質等級
包裝
vial of 0.30-0.36 mg
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)CO[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@H]4O)O)N5C=C(CC=C5)C(=O)N)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H30N7O17P3.4Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35);;;;/q;4*+1/p-4/t10-,11+,13-,14+,15-,16+,20-,21+;;;;/m0..../s1
InChI 密鑰
WYWWVJHQDVCHKF-MPUNMZHWSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
生化/生理作用
準備報告
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)