化驗
≥98%
形狀
powder
顏色
yellow
溶解度
DMSO: ~1 mg/mL
0.1 M NaOH: insoluble
H2O: slightly soluble
methanol: soluble
起源
EKR Therapeutics
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OCCN(C)Cc3ccccc3
InChI
1S/C26H29N3O6.ClH/c1-17-22(25(30)34-4)24(20-11-8-12-21(15-20)29(32)33)23(18(2)27-17)26(31)35-14-13-28(3)16-19-9-6-5-7-10-19;/h5-12,15,24,27H,13-14,16H2,1-4H3;1H
InChI 密鑰
AIKVCUNQWYTVTO-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门