product name
NBQX 二钠盐 水合物, ≥98% (HPLC)
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
lyophilized powder
儲存條件
desiccated
顏色
, brown to dark red-brown
溶解度
H2O: >10 mg/mL
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.[Na+].[Na+].NS(=O)(=O)c1cccc2c1c(cc3nc([O-])c([O-])nc23)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H8N4O6S.2Na.H2O/c13-23(21,22)8-3-1-2-5-9(8)7(16(19)20)4-6-10(5)15-12(18)11(17)14-6;;;/h1-4H,(H,14,17)(H,15,18)(H2,13,21,22);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI 密鑰
LQSCHRKYVVVUFA-UHFFFAOYSA-L
基因資訊
human ... GRIA1(2890) , GRIA2(2891) , GRIA3(2892) , GRIA4(2893) , GRIK1(2897) , GRIK2(2898) , GRIK3(2899) , GRIK4(2900) , GRIK5(2901)
應用
- 在 N -甲基- D -天冬氨酸受体 (NMDAR) 动力学研究中作为
- α-氨基-3-羟基-5-甲基-4-异恶唑丙酸 (AMPA) 受体拮抗剂,用于神经元细胞外液电流/电压 (I/V) 关系的电生理研究
- 及 NMDA 受体介导的兴奋性突触后电流 (EPSCs) 整流指数实验 (EPSC NMDAR )
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience