主要文件
MTCA8401B
MTC Bio BenchBin Benchtop Biohazard Bin
capacity 1.5 L
别名:
bio waste bin
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$72.10
$72.10
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$72.10
About This Item
UNSPSC代码:
24111500
NACRES:
NB.15
$72.10
请联系客服了解存货情况
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
MTC Bio A8401B
容量
1.5 L
一般描述
BenchBin Benchtop Biohazard Bin, 1.5L, 7 x 5 x7in, 1/ea
特点和优势
  • Safely dispose of tips, tubes, gloves, etc.
  • Secures and covers hazardous waste
  • Easy push open/close spring lid
  • Compact footprint – 7 x 5 x 7in.
法律信息
BenchBin is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)