Merck
MSQC3
Sigma-Aldrich
SILuMAB 稳定同位素标记的通用单克隆抗体标准品 人
recombinant, expressed in CHO cells
别名:
Mass spectrometry standard, IgG, Mass spectrometry standard, Immunoglobulin-G, Stable isotope labelled IgG
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μG
$616.00
$616.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 μG
$616.00
About This Item
UNSPSC代码:
23201100
NACRES:
NA.12
$616.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
重组
expressed in CHO cells
质量水平
方案
≥90% (SDS-PAGE)
包装
vial of 100 μg (± 10% Lot-specific vial content given on certificate of analysis)
运输
wet ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
SILuMab 是重组的、稳定的同位素标记的人单克隆抗体,其中掺入 [13C615N4]-精氨酸和 [13C615N2]-赖氨酸。SILuMab 在 CHO 细胞中表达,其经设计用作单克隆抗体生物分析的通用内标。由于 SILuMab 与候选抗体在 Fc 区中的共有序列重叠,因此它具有通用性,不需要生产候选抗体特异性内标。SILuMab 是具有 λ 轻链的 IgG1 抗体,但包含其他 IgG 同种型共有的肽序列。
应用
SILuMAB 稳定同位素标记的通用人单克隆抗体标准品已用于自动抗体从头测序的比较研究中。[1]
特点和优势
通用肽序列定位
DTLMISR重链(IgG1、IgG2、IgG3、IgG4)
FNWYVDGVEVHNAK重链(IgG1)
VVSVLTVLHQDWLNGK重链(IgG1、IgG3、IgG4)
NQVSLTCLVK重链(IgG1、IgG2、IgG3、IgG4)
GFYPSDIAVEWESNGQPENNYK重链(IgG1、IgG4)
AGVETTTPSK重链(λ)
YAASSYLSLTPEQWK重链(λ)
SILuMab 已通过基于 MRM 的 LC-MS/MS 被验证为定量复杂生物基质中相关生物治疗药物的内标。
  • SILuMab 产生从 0.1 μg/mL 到 1000 μg/mL 的可重复的线性曲线,而没有富集或耗尽。
  • 在同一目标衍生的多个肽之间观察到良好的一致性。
  • 通过质谱确定标记掺入率 >98%。
  • 通过肽图谱确认序列覆盖。
外形
以含有磷酸盐缓冲盐水的冻干粉形式提供
制备说明
SILuMab 设计经过优化,可以用作定量单克隆抗体和 Fc 融合治疗的内标。由于与候选抗体在 Fc 区的通用序列重叠,因此 SILuMab 具有通用性,从而不需要产生候选抗体特异性内标。
利用含有稳定同位素标记的氨基酸的富集培养基生产的是 13C6, 15N4-标记的精氨酸和 13C6, 15N2-标记的赖氨酸
重悬
当使用 0.1% 的甲酸重悬冻干产品时,SILuMab 的回收率最高。用其他溶剂重悬可能会降低回收率。重悬后不要冷冻。
程序
  • 将小瓶以约 10,000 x g 的速度短暂离心,在小瓶底部收集产品。
  • 向小瓶中添加 500 μL 含 0.1% 甲酸的纯净水。
  • 轻轻颠倒样品瓶至少 5 次 混合内容物。
  • 让小瓶在室温下静置至少 15 分钟,然后颠倒重复混匀。
分析说明
SILuMab 重链
EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCVASGFTLNNYDMHWVRQGIGKGLEWVSKI
GTAGDRYYAGSVKGRFTISRENAKDSLYLQMNSLRVGDAAVYYCARGAGRW
APLGAFDIWGQGTMVTVSS|ASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYF
PEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVN
HKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLGGPSVFLFPPKPKDTLMISR
TPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNSTYRV
VSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPS
RDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFL
YSKLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG
SILuMab 轻链
QSALTQPRSVSGSPGQSVTISCTGTSSDIGGYNFVSWYQQHPGKAPKLMIY
DATKRPSGVPDRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYCCSYAGDYTPGV
VFGGGTKLTVL|GQPKAAPSVTLFPPSSEELQANKATLVCLISDFYPGAVTV
AWKADSSPVKAGVETTTPSKQSNNKYAASSYLSLTPEQWKSHRSYSCQ
VTHEGSTVEKTVAPTECS
靶标重叠区域加了下划线
质量的
完整的重型和轻型链条(FASTA 文件
定量性的
提供的 MRM 设置(Skylinexls
根据A280 使用 1.4 的消光系数(E0.1%)测定的蛋白质含量确定包装规格
法律信息
本产品已根据美国专利号 7,396,688 和 E. I. du Pont de Nemours and Company 的国外子公司许可使用。购买本产品将给买方不可转让的权利,将购买的数量的产品仅用于研发,包括第三方服务。买方不得将本产品,使用本产品或其组件制造的组件或材料出售或转让给第三方。有关排除用途的许可证的信息可从以下网站获得:E. I. du Pont de Nemours and Company;参加者:商业发展副主任;杜邦实验站 E268;200 Powdermill Rd; Wilmington,DE 19803;1-877-881-9787(语音),1-302-695-1437(传真),[email protected]
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Qian Zhang et al.
Analytical chemistry, 86(17), 8776-8784 (2014-07-11)
Quantitation of therapeutic monoclonal antibodies (mAb) using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for pharmacokinetic (PK) studies is becoming an essential complement to traditional antibody-based ligand binding assays (LBA). Here we show an automated method to perform LC-MS/MS-based quantitation, with IgG1
K Ilker Sen et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 28(5), 803-810 (2017-01-21)
Applications of antibody de novo sequencing in the biopharmaceutical industry range from the discovery of new antibody drug candidates to identifying reagents for research and determining the primary structure of innovator products for biosimilar development. When murine, phage display, or
Automated Antibody De Novo Sequencing and Its Utility in Biopharmaceutical Discovery.
Sen K I, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 28(5), 803-810 (2017)
Christina Boch et al.
Biomedicines, 10(9) (2022-09-24)
One important prerequisite for developing a therapeutic monoclonal antibody is to evaluate its in vivo efficacy. We tested the therapeutic potential of an anti-CD96 antibody alone or in combination with an anti-PD-1 antibody in a mouse colon cancer model. Early
Noritaka Hashii et al.
Bioanalysis, 12(4), 231-243 (2020-02-25)
Aim: A generic bioanalytical method was developed to quantify therapeutic IgG1 monoclonal antibodies (mAbs) in mouse sera by combining an easy sample preparation method with LC/MS using selected reaction monitoring. Materials & methods: Rituximab and trastuzumab were used as model
相关内容
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.
了解我们用于单克​​隆抗体完整质谱分析的各种产品,包括尺寸排阻柱(SEC)、离子交换柱、反相柱、HPLC缓冲液、MALDI基质和标准品、高纯度溶剂、试剂、蛋白质样品制备工具和有证标准物质。