主要文件
MSPS001
Sigma-Aldrich
SILuPep胰高血糖素
synthetic, SIL MS Peptide Standard, ¹³C labeled
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μG
$334.00
$334.00
预计发货时间2025年7月08日详情
新价格,新优惠!
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 μG
$334.00
About This Item
UNSPSC代码:
23201100
NACRES:
NA.24
$334.00
预计发货时间2025年7月08日详情
新价格,新优惠!
获取大包装报价
质量水平
方案
≥95% (HPLC)
表单
lyophilized
颜色
off-white
运输
ambient
储存温度
−20°C
分析说明
General Description
SILuPep Glucagon is a synthetic, stable isotope-labeled human peptide.
Sequence
HSQGTFTSDYSKY-Leu(U13C6)-DSRRAQDFVQW-Leu(U13C6)-MNT
Terminal modifications: N-Term: [H] C-Term: [OH]
Length (residues): 29
Label Incorporation
>= 98% as determined by mass spectrometry
法律信息
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)