Merck
MC1000
Sigma-Aldrich
SigmaPrep 离心柱套装
storage temp.:20-25°C, pkg of 1 kit
别名:
dna extraction, dna purification, spin columns
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161600
NACRES:
NB.22
包裝
pkg of 1 kit
儲存溫度
20-25°C
一般說明
SigmaPrep 离心柱套件带有断开式顶部(break-away tip),可快速方便地用亲和介质纯化蛋白质或蛋白质络合物。
特點和優勢
  • 便捷的形式便于使用和储存
  • 兼容各种微量离心管
  • 操作时不会造成亲和介质的大量损失
  • 断开式顶部或端塞确保用过的柱子易于储存或温育,不会造成样品的损失
法律資訊
SigmaPrep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC