Merck
MAK336
Sigma-Aldrich
D-乳酸检测试剂盒
sufficient for 100 colorimetric tests
别名:
D-Lactate Detection Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
用途
sufficient for 100 colorimetric tests
輸入
cell medium
serum
plasma
檢測方法
colorimetric
相關疾病
neurological disorders; gastrointestinal diseases
儲存溫度
−20°C
一般說明
乳酸是由乳酸脱氢酶在缺氧和无氧条件下生成的。因此,乳酸水平是反应组织氧需求和利用平衡的良好指标,适用于细胞和动物生理学研究。动物产生的D-乳酸量很少,测量动物样品中的 D-乳酸是确定是否存在细菌感染的一种方法。 简单、直接和自动化的乳酸浓度检测法极受欢迎。
應用
D-乳酸测定试剂盒可用于:
  • 胃肠道疾病研究
  • 神经系统疾病研究
特點和優勢
增强探测范围:在96孔板设置中仅使用20 μL样品,在0.05 mM至2mm的宽范围内准确检测D-乳酸水平,确保以最少的样品需求进行全面分析。
简化流程:体验简化流程,只需添加一种工作试剂和20分钟的室温反应,降低了复杂性,节省了宝贵的时间和精力。
与高通量系统的兼容性:轻松地将我们的试剂盒纳入高通量处理系统,确保顺利和准确的处理,提高实验室工作流程的效率。
適合性
适用于血清、血浆和细胞培养基样品中的 D-乳酸。
原則
D-乳酸检测试剂盒基于乳酸脱氢酶催化的乳酸氧化,其中形成的 NADH 会还原甲臜(MTT) 试剂。产物颜色的强度(在565nm处测量)与样品中的乳酸浓度成正比。 在 96 孔板测定中,检测限为 0.05 mM,线性度高达 2 mM D-乳酸。对于含有酚红的细胞培养样品:在 96 孔板测定中,检测限为 0.1 mM,线性度高达 1 mM D-乳酸。
其他說明
如需进一步了解我们的生化产品,请填写此表格