應用
cosmetics
food and beverages
檢測方法
fluorometric
相關疾病
endocrinological disorders, diabetes; gastrointestinal diseases
儲存溫度
−20°C
一般說明
β-羟基丁酸酯(β-HB),又称为3-羟基丁酸酯,是一种主要由肝脏内脂肪酸氧化生成的酮体。酮体形成,即生酮作用,在血糖水平降低时升高。在空腹和长时间运动期间,出现中度的血液酮体升高属于正常情况。在酒精或糖尿病酮症酸中毒期间,β-羟基丁酸酯的血液浓度可升高至异常高水平。β-羟基丁酸酯可作为肝脏能量代谢的指标。
適合性
适用于血清、血浆、尿液和其他生物液体,以及牛奶等食品。
原則
高灵敏度β-羟基丁酸含量测定试剂盒是一种简单、灵敏、高通量适用的方法,可在样品数量有限或怀疑存在亚生酮时对β-羟基丁酸进行定量。测定中,β-羟基丁酸被酶氧化产生荧光信号(激发波长 = 535 nm/发射波长 = 587 nm),与存在的-羟基丁酸酯的量成比例。该测定试剂盒对多种生物样品中的4 mM β-羟基丁酸酯敏感。