Merck
MAK140
Sigma-Aldrich
醛类检测试剂盒(比色法)
sufficient for 200 colorimetric tests
别名:
醛检测试剂盒
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 KIT
$719.00
$719.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 KIT
$719.00
About This Item
UNSPSC代码:
12161503
NACRES:
NA.84
$719.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
用途
sufficient for 200 colorimetric tests
应用
environmental
检测方法
colorimetric
相关疾病
neurological disorders
储存温度
−20°C
一般描述
醛类化合物是一类高活性分子,在许多生理、病理和商业过程中起着重要作用。它们被认为是环境污染物,与神经退行性病变和 DNA 损伤有关。醛的快速准确测定方法是生物和化学研究、食品工业和环境污染监测的重要工具。
适用性
本试剂盒适于检测多种样品中的乙醛,尤其是pH 值较低的样品。在处理高pH值 样品时,货号MAK139的乙醛检测试剂盒(比色法)更合适。
原理
比色醛测定试剂盒,蓝色为测量多种样品中的醛提供了简单直接的程序。醛与传感器反应,产生比色 (620 nm) 产物,产物与存在的醛量成正比。比色法醛测定试剂盒,蓝色在 100 μL 测定体积 (3 μM) 中的醛检测下限为 0.3 纳摩尔。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)