Merck
MAK086
Sigma-Aldrich
乙酸盐检测试剂盒(比色法)
sufficient for 100 colorimetric tests
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161503
NACRES:
NA.84
用途
sufficient for 100 colorimetric tests
檢測方法
colorimetric
儲存溫度
−20°C
一般說明
醋酸是电离形式的乙酸,是脂肪酸和碳水化合物代谢中的关键代谢物。大部分乙酸盐用作辅酶 A(CoA)、乙酰辅酶 A 的缀合物。乙酰辅酶 A 是脂肪酸和胆固醇合成的前体,是柠檬酸循环的重要起始化合物。 乙酰辅酶 A 还用作合成乙酰胆碱的前体和乙酰基的供体,用于组蛋白和非组蛋白蛋白的翻译后乙酰化反应。乙酸盐由碳水化合物、氨基酸、脂肪酸和乙醇的代谢产生。
乙酸盐检测试剂盒提供了一种简单直接的方法,用于测量各种样品中的乙酸盐。通过偶联酶测定法测定乙酸盐浓度,其产生与存在的乙酸盐成比例的比色(450nm)产物。
應用
乙酸盐检测试剂盒(比色法)已用于量热测定乙酸盐浓度。
適合性
适用于检测血清、血浆、动物组织(肝脏、肾脏、肌肉、心脏等)、细胞培养(粘附或悬浮细胞)和食物中的乙酸盐。
原則
乙酸盐检测试剂盒提供了一种简单直接的方法,用于测量各种样品中的乙酸盐。通过偶联酶测定法测定乙酸盐浓度,其产生与存在的乙酸盐成比例的比色(450 nm)产物。
取代透過
访问文档库
A refined genome-scale reconstruction of Chlamydomonas metabolism provides a platform for systems-level analyses.
Imam S, et al.
The Plant Journal, 84(6), 1239-1256 (2015)
Sheng Li et al.
Bioresource technology, 239, 285-293 (2017-05-23)
This study investigated the impact of reverse salt flux (RSF) on microbe community and bio-methane production in a simulated fertilizer driven FO-AnMBR system using KCl, KNO
Acetyl Coenzyme A: A Central Metabolite and Second Messenger
Federico P, et al.
Cell Metabolism, 21(6), 805-821 (2015)
A Pichia anomala Strain (P. anomala M1) Isolated from Traditional Greek Sausage is an Effective Producer of Extracellular Lipolytic Enzyme in Submerged Fermentation.
Papagianni M and Emmanuel M P
Ferroelectr., Lett. Sect., 3(3), 43-43 (2017)
Siegel G J, et al.
Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical Aspects. (1999)