Merck
M8437
Sigma-Aldrich
Margatoxin
≥99%, recombinant, expressed in E. coli
别名:
MgTx
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
重組細胞
expressed in E. coli
品質等級
化驗
≥99%
形狀
solid
分子量
4179
儲存溫度
−20°C
Amino Acid Sequence
Thr-Ile-Ile-Asn-Val-Lys-Cys-Thr-Ser-Pro-Lys-Gln-Cys-Leu-Pro-Pro-Cys-Lys-Ala-Gln-Phe-Gly-Gln-Ser-Ala-Gly-Ala-Lys-Cys-Met-Asn-Gly-Lys-Cys-Lys-Cys-Tyr-Pro-His
生化/生理作用
Voltage-gated (Kv1.3) potassium channel blocker.
其他說明
Major toxin in Centruroides margaritatus (scorpion)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3