product name
MK-571 钠盐 水合物, ≥95% (HPLC)
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
溶解度
H2O: 15 mg/mL, clear
起源
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O.[Na+].CN(C)C(=O)CCSC(SCCC([O-])=O)c1cccc(\C=C\c2ccc3ccc(Cl)cc3n2)c1
InChI
1S/C26H27ClN2O3S2.Na.H2O/c1-29(2)24(30)12-14-33-26(34-15-13-25(31)32)20-5-3-4-18(16-20)6-10-22-11-8-19-7-9-21(27)17-23(19)28-22;;/h3-11,16-17,26H,12-15H2,1-2H3,(H,31,32);;1H2/q;+1;/p-1/b10-6+;;
InChI 密鑰
MSHRPLRGSQECLY-DOLBFOAYSA-M
應用
- 作为外排抑制剂,监测多药耐药蛋白(MRP)的功能并避免其他转运蛋白的重复
- 在多种多形性胶质母细胞瘤(GBM)细胞系中,体外评估其对细胞增殖和二维迁移的影响
- 作为多药抗性(MDR)转运蛋白抑制剂,研究其在卵巢癌细胞中的作用
- 作为ABCC1/2的特异性抑制剂,用于转运、毒性、流式细胞术和砷外排的研究
生化/生理作用
特點和優勢
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
We offer many products related to leukotriene receptors for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research