M7033
NG-甲基-L-精氨酸 乙酸盐
≥98% (TLC), powder, nitric oxide synthase inhibitor
别名:
Nω-甲基-L-精氨酸 乙酸盐, L-NMMA, N5-(甲基脒基)-L-鸟氨酸 乙酸盐, NG-一甲基-L-精氨酸 乙酸盐
选择尺寸
About This Item
推荐产品
产品名称
NG-甲基-L-精氨酸 乙酸盐, ≥98% (TLC)
质量水平
方案
≥98% (TLC)
表单
powder
溶解性
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES字符串
CC(O)=O.CNC(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C7H16N4O2.C2H4O2/c1-10-7(9)11-4-2-3-5(8)6(12)13;1-2(3)4/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,12,13)(H3,9,10,11);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
InChI key
IKPNWIGTWUZCKM-JEDNCBNOSA-N
基因信息
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS3(4846)
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos1(24598) , Nos2(24599)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
生化/生理作用
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
商品
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research