Merck
M5671
Sigma-Aldrich
碱式碳酸镁 五水合物
BioXtra
别名:
碱式碳酸镁
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 G
$280.00
$280.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 G
$280.00
About This Item
线性分子式:
(MgCO3)4 · Mg(OH)2 · 5H2O
CAS号:
分子量:
485.65
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$280.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
for analytical purposes
产品线
BioXtra
表单
powder
浓度
40-43.5% (MgO, titration with NaOH)
杂质
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
痕量阳离子
Al: ≤0.01%
Ca: ≤0.5%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.02%
K: ≤0.005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.03%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES字符串
O.O.O.O.O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[Mg++].O[Mg]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/4CH2O3.5Mg.7H2O/c4*2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h4*(H2,2,3,4);;;;;;7*1H2/q;;;;5*+2;;;;;;;/p-10
InChI key
SXKPPTNZIUYFJR-UHFFFAOYSA-D
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • Inerting mechanism of magnesium carbonate hydroxide pentahydrate for coal dust deflagration under coal gasification(五水碱式碳酸镁对煤气化下煤尘爆燃的惰化机制):研究采用五水碱式碳酸镁削弱煤尘爆炸,说明它可充当有效的惰化剂(Yin et al., 2022)。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)