This antibody product is in mouse ascites fluid and has not been purified. The total IgG1 concentration is reported in the product Certificate of Analysis and will range from 3.0 - 8.0 mg/mL. The Quality testing included optimization of the dilution factor for usage in Western Blot. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/m5546#product-documentation
推荐产品
产品名称
单克隆抗-c-Myc 小鼠抗, clone 9E10, ascites fluid
生物来源
mouse
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
ascites fluid
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
9E10, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
种属反应性
human
技术
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:100 using c-myc tagged fusion protein
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... MYC(4609)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
MYC(MYC 原癌基因)是一种转录因子和癌蛋白。c-myc是MYC 基因家族的成员。它位于人染色体8q24。c-Myc基因编码碱性螺旋-环-螺旋/亮氨酸拉链(bHLH/LZ)转录因子。
抗c-myc(小鼠 IgG1 亚型)单克隆抗体来源于小鼠骨髓瘤细胞和免疫BALB/c小鼠脾细胞相互融合而产生的9E10杂交瘤。
抗c-myc(小鼠 IgG1 亚型)单克隆抗体来源于小鼠骨髓瘤细胞和免疫BALB/c小鼠脾细胞相互融合而产生的9E10杂交瘤。
c-Myc是一种在多种的癌症中过度表达的转录因子。
特异性
识别 N末端和C末端c-Myc标记的蛋白质。
免疫原
人p62c-Myc蛋白的合成肽。
应用
小鼠抗 c-Myc 单克隆抗体可用于蛋白质印迹和免疫组织化学。[1]
单克隆抗 c-Myc 抗体还用于:
单克隆抗 c-Myc 抗体还用于:
- 磷酸盐缓冲盐水 tween-20 (PBST) 和 65-kDa 甘露糖蛋白 (MP65) Dab 中辣根过氧化物酶缀合物的检测
- 免疫印迹
- 免疫沉淀
- 生化和组织学研究
成功使用该抗体的应用,以及相关的同行评审论文如下。
生化/生理作用
c-Myc是细胞周期的调节因子,有助于肝脏肿瘤的生长。已经证明编码它的基因中的易位与伯基特淋巴瘤有关。研究表明,c-Myc 靶向许多蛋白质编码基因,其增强了 c-Myc的致癌特性。
细胞髓细胞组织增生(c-myc)肿瘤基因在细胞增生,分化和凋亡中有重要作用。它充当基因表达的转录调节因子。MYC(MYC原致肿瘤基因)对于癌症起始,发展和对治疗抵抗性是很重要的。当使用利妥昔单抗加环磷酰胺、多柔比星、长春新碱和强的松(R-CHOP)治疗时,DLBCL(弥漫性大 B细胞淋巴瘤)中MYC的过度表达导致疗效不佳和侵入性治疗。
外形
本品为含15mm 叠氮化钠防腐剂的腹水液。
储存及稳定性
如需连续使用,请储存在2-8°C,最长一个月。要长期存储,冻结工作等分试样。不建议反复冻融。不建议在“无霜”冰箱中储存。如果长期储存时发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
免责声明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途,或任何类型的消费,或应用于人或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Human domain antibodies against virulence traits of Candida albicans inhibit fungus adherence to vaginal epithelium and protect against experimental vaginal candidiasis.
De Bernardis F, et al.
The Journal of Infectious Diseases, 195(1), 149-157 (2007)
MAPK signal pathways in the regulation of cell proliferation in mammalian cells.
Zhang W and Liu HT
Cell Research, 12(1), 9-9 (2002)
Basis for the isoform-specific interaction of myosin phosphatase subunits protein phosphatase 1c β and myosin phosphatase targeting subunit 1.
Scotto-Lavino E, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(9), 6419-6424 (2010)
Regulation of Apobec3F and human immunodeficiency virus type 1 Vif by Vif-Cul5-ElonB/C E3 ubiquitin ligase.
Liu B, et al.
Journal of Virology, 79(15), 9579-9587 (2005)
c-Myc is essential for vasculogenesis and angiogenesis during development and tumor progression.
Baudino TA, et al.
Genes & Development, 16(19), 2530-2543 (2002)
-
Ab 농도 문의드립니다.
1 answer-