Merck
M3627
Sigma-Aldrich
N-甲基马来酰亚胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5NO2
CAS号:
分子量:
111.10
Beilstein:
108550
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
价格与库存信息目前不能提供
mp
94-96 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C5H5NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H,1H3
InChI key
SEEYREPSKCQBBF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)