Merck
M3376
Supelco
2-(4-甲氧苯基)乙胺
liquid
别名:
4-甲氧基苯乙胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3OC6H4CH2CH2NH2
CAS号:
分子量:
151.21
Beilstein:
508967
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
形狀
liquid
drug control
Home Office Schedule 1
顏色
light yellow
折射率
n20/D 1.538 (lit.)
bp
138-140 °C/20 mmHg (lit.)
254-256 °C
密度
1.031 g/mL at 20 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(CCN)cc1
InChI
1S/C9H13NO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3
InChI 密鑰
LTPVSOCPYWDIFU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
酪胺代谢物
取代透過
产品编号
说明
价格
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter