Merck
M3137
Sigma-Aldrich
Methyl β-D-ribofuranoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O5
CAS号:
分子量:
164.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COC1OC(CO)C(O)C1O
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1