颜色
off-white
mp
200-222 °C
溶解性
water: soluble
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
NC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O7)O[C@@H]6CO)O[C@@H]5CO)O[C@@H]4CO)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O[C
InChI
1S/C43H73NO33.ClH/c44-2-11-32-19(53)25(59)38(66-11)73-33-13(5-47)68-40(27(61)21(33)55)75-35-15(7-49)70-42(29(63)23(35)57)77-37-16(8-50)71-43(30(64)24(37)58)76-36-14(6-48)69-41(28(62)22(36)56)74-34-12(4-46)67-39(26(60)20(34)54)72-31-9(3-45)1-10(65-32)17(51)18(31)52;/h9-43,45-64H,1-8,44H2;1H/t9-,10+,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43-;/m1./s1
InChI key
VOAFELNSKVTNFT-BYWRREOMSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3