Merck
M1257
Sigma-Aldrich
2-巯基吡啶
别名:
2-吡啶硫醇, 2-硫吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H5NS
CAS号:
分子量:
111.16
Beilstein:
105787
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
价格与库存信息目前不能提供
mp
127-130 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Sc1ccccn1
InChI
1S/C5H5NS/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
InChI key
WHMDPDGBKYUEMW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
替代产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)