Merck
M062100
Sigma-Aldrich
氨基取代的寡核苷酸
pore size 330 Å, 45-60 μmol/g
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
价格与库存信息目前不能提供
类型
for DNA synthesis
产品线
Proligo Reagents
孔径
330 Å
λ
conforms (UV/VIS Identity)
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
本产品及其用途涵盖于美国专利号 7,329,515 中
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)