Merck
L4750
Sigma-Aldrich
Dodecyl dodecanoate
别名:
Lauric acid lauryl ester, Lauryl laurate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H48O2
CAS号:
分子量:
368.64
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3