变更视图
1 ML
$45.50
5 ML
$175.00
About This Item
线性分子式:
C6H5OCH2CH2OH
CAS号:
分子量:
138.16
Beilstein:
1364011
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
analytical standard
质量水平
方案
≥99.5% (GC)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.539
沸点
244-246 °C
mp
11-13 °C
密度
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
应用
environmental
包装形式
neat
SMILES字符串
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChI key
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
2-苯氧基乙醇可作为分析参考标准品,通过色谱技术定量药物制剂[5] 和已麻醉鱼[4] 中的分析物。它也可用作实验材料,通过一系列模拟水产养殖活动的实验,评估其作为麻醉剂,对欧洲鲈鱼幼鱼和金头鲷的麻醉效果。[3]
参考产品的检验报告,了解更多关于合适仪器技术的信息。联系技术服务部寻求进一步支持。
推荐产品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
258.8 °F - closed cup
闪点(°C)
126 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Ash M
Handbook of Fillers, Extenders, and Diluents (2007)
Comparative efficacy of clove oil and 2-phenoxyethanol as anesthetics in the aquaculture of European sea bass (Dicentrarchus labrax) and gilthead sea bream (Sparus aurata) at different temperatures
Mylonas CC, et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 246(1-4), 467-481 (2005)
Development of an SPME?GC?MS/MS procedure for the monitoring of 2-phenoxyethanol in anaesthetised fish
Klimankova E, et al.
Talanta, 75(4), 1082-1088 (2008)
The identification of 2-phenoxyethanol in ballpoint inks using gas chromatography/mass spectrometry?relevance to ink dating
LaPorte, et al.
Journal of Forensic Sciences, 49(1), 1-5 (2003)
A new validated HPLC method for the simultaneous determination of 2-phenoxyethanol, methylparaben, ethylparaben and propylparaben in a pharmaceutical gel
Shabir AG
Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 72(4), 421-421 (2010)