Merck
L3910
Millipore
Lowenstein Jensen 培养基基础
BioChemika, suitable for microbiology
别名:
L. J. 培养基
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
价格与库存信息目前不能提供
產品線
BioChemika
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
microbiology
適合性
mycobacteria
應用
加入蛋的 Lowenstein Jensen 培养基可用于培养分枝杆菌,尤其是结核分枝杆菌。
成分
组分 (g/L)
L-天冬酰胺 3.60
磷酸二氢钾 2.40
硫酸镁 0.24
柠檬酸镁 0.60
马铃薯粉 30.00
孔雀绿 0.40
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jensen, K.A.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten Und Hygiene. 1. Abt. Medizinisch-Hygienische Bakteriologie, Virusforschung und Parasitologie. Originale, 125, 222-222 (1932)
Lowenstein, E.
Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde, Infektionskrankheiten Und Hygiene. 1. Abt. Medizinisch-Hygienische Bakteriologie, Virusforschung und Parasitologie. Originale, 120, 127-127 (1931)