主要文件
L0665
Sigma-Aldrich
人骨髓瘤血清来源Lambda轻链(游离)
purified immunoglobulin, ~1.0 mg/mL, ≥99% (Purity by double diffusion), buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$775.00
$775.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
选择尺寸
变更视图
1 MG
$775.00
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
$775.00
请联系客服了解存货情况
新价格,新优惠!
生物来源
human
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
方案
≥99% (Purity by double diffusion)
表单
buffered aqueous solution
浓度
~1.0 mg/mL
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
免疫球蛋白(Ig)由B细胞产生,在宿主体液免疫反应中起关键作用。免疫球蛋白通常由两条重链和两条轻链组成。两个轻链是κ或λ;链。 B细胞终身只表达一种类型的轻链[1]
来自人类骨髓瘤血清的λ轻链(游离态)由从骨髓瘤血清中纯化的IgG λ轻链组成。
应用
人类骨髓瘤血清来源的λ轻链(游离态)可用作各种免疫分析实验中的免疫球蛋白标定品、阻断剂或包膜蛋白。
外形
含0.01 M磷酸盐、0.15 M氯化钠、1.0 M甘氨酸和0.1%叠氮化钠的pH 7.2溶液。
制备说明
从混合IgG λ骨髓瘤血清纯化所得。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jerry A Katzmann et al.
Clinical chemistry, 48(9), 1437-1444 (2002-08-27)
The detection of monoclonal free light chains (FLCs) is an important diagnostic aid for a variety of monoclonal gammopathies and is especially important in light-chain diseases, such as light-chain myeloma, primary systemic amyloidosis, and light-chain-deposition disease. These diseases are more