Merck
J1875
Sigma-Aldrich
Jenner′s stain
certified by the Biological Stain Commission, powder
别名:
Jenner Stain, Eosin−Methylene Blue
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$262.00
$262.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$262.00
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
NACRES:
NA.47
$262.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
产品名称
Jenner′s stain, certified by the Biological Stain Commission
等級
certified by the Biological Stain Commission
品質等級
形狀
powder
溶解度
methanol: 1 mg/mL, blue to very deep blue
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
適合性
Certified for use in staining blood smears.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)