一般描述
1步法: 同一管中的eAMV™ RT逆转录酶和AccuTaq LA DNA聚合酶相继发挥作用,首先生成cDNA,紧接着进行PCR扩增反应。 用于灵敏、快速的RNA分析。
2步法: 每次反应都经过单独优化,可在高保真前提下获得更高产率。适合需要更多扩增的实验,或高产率比便利性更加重要的实验。
特点和优势
- 该反转录酶可制备更长的转录本,生成长达14.1kb的cDNA。
- 低丰度mRNA检测灵敏度更高。eAMV™ RT能够成功转录其他反转录酶无法检测到的微量RNA。
- 针对复杂的二级结构的RNA,拥有超强的转录能力。
- JumpStart AccuTaq LA DNA聚合酶有利于提高灵敏度、特异性与得率。
其他说明
法律信息
危险声明
预防措施声明
危险分类
Aquatic Chronic 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Challenges in gene expression analysis include mRNA stability, temporal transcription patterns, and mRNA-protein correlation, impacting accuracy.
分析基因表达的方法之一是测量基因的mRNA浓度。此类分析面临着若干挑战,例如不同转录本之间的半衰期不同、转录时间模式以及mRNA和蛋白质之间缺乏相关性。
实验方案
The 3’/5’ integrity assay identifies RNA degradation, crucial for large sample sets or less detectable degradation.
REDAccuTaq LA protocol offers high-fidelity amplification of long PCR fragments with direct gel loading capability.
相关内容
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
技术方面的重大进展让单克隆抗体生产更快速高效。现有三个成熟的抗体发现平台。我们提供基于不同技术生产单克隆抗体所需的试剂。