主要文件
HPA066719
Sigma-Aldrich
抗-APOBEC3B 兔抗
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
别名:
FLJ21201, PHRBNL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
技術
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
免疫原序列
ELRFLDLVPSLQLDPAQIYRVTWFI
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... APOBEC3B(9582)
一般說明
载脂蛋白B mRNA编辑催化多肽样3B(APOBEC3B)以组织特异性方式表达。它具有两个锌(Z)配位脱氨酶结构域。APOBEC3B定位于人染色体22q13.1上。属于胞苷脱氨酶家族。
免疫原
载脂蛋白B mRNA编辑酶,催化多肽样3B
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
载脂蛋白B mRNA编辑催化多肽样3B(APOBEC3B)将mRNA中的胞苷(C)掺入尿苷(U),并将胞苷掺入胸苷突变的单链DNA。它与人类免疫缺陷病毒和乙型肝炎病毒的核心蛋白相互作用,并在逆转录过程中改变它们的基因组。APOBEC3B在乳腺癌、肺癌、膀胱癌、宫颈癌和肺癌中高表达。APOBEC3B产生的尿嘧啶病变被认为是各种癌症中突变的主要病因。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST90188
外觀
磷酸盐缓冲盐水溶液,pH 7.2,含有 40% 甘油和 0.02% 叠氮化钠。
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
The APOBEC protein family: united by structure, divergent in function
Salter JD, et al.
Trends in Biochemical Sciences, 41(7), 578-594 (2016)
APOBEC3B edits HBV DNA and inhibits HBV replication during reverse transcription
Chen Y, et al.
Antiviral Research, 149(6), 16-25 (2018)
Evidence for APOBEC3B mutagenesis in multiple human cancers
Burns MB, et al.
Nature Genetics, 45(9), 977-983 (2013)
Quantitative profiling of the full APOBEC3 mRNA repertoire in lymphocytes and tissues: implications for HIV-1 restriction
Refsland EW, et al.
Nucleic Acids Research, 38(13), 4274-4284 (2010)
Silvestro G Conticello
Genome biology, 9(6), 229-229 (2008-07-05)
The AID/APOBECs, a group of cytidine deaminases, represent a somewhat unusual protein family that can insert mutations in DNA and RNA as a result of their ability to deaminate cytidine to uridine. The ancestral AID/APOBECs originated from a branch of