Merck
C7805
Sigma-Aldrich
单克隆抗-胶原蛋白,III型 小鼠抗
clone FH-7A, ascites fluid
别名:
Anti-Collagen III antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
FH-7A, monoclonal
分子量
antigen 70 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
human, rat
技術
dot blot: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1-4,000 using frozen sections of human skin
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable using a denatured-reduced preparation
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... COL3A1(1281)
rat ... Col3a1(84032)
一般說明
单克隆抗胶原蛋白III型(小鼠IgG1同种型)分离自FH-7A 杂交瘤,其通过融合小鼠骨髓瘤细胞和人III型胶原蛋白免疫的BALB /c小鼠的脾细胞产生。
胶原蛋白是一种纤维蛋白,存在于所有脊椎动物的细胞外骨架中。胶原蛋白III是一种分子量300 kD的分子,属于纤维胶原蛋白类,主要存在于皮肤、血管、肝脏、胎盘、舌头和胸腺。这种胶原蛋白与多种遗传疾病直接或间接相关,如 Ehlers-Danlos IV 型综合征。 III 型抗胶原蛋白单克隆抗体可用于测定总蛋白匀浆液中的间质胶原间质胶原蛋白I和III的含量。它还用于研究III型胶原蛋白在正常和肿瘤性组织中的免疫定位。小鼠单克隆抗III型胶原蛋白抗体可与天然和变性的III型胶原蛋白发生特异性反应,但是不与I、II、IV、V、VI和X型胶原蛋白反应。
胶原蛋白是一种纤维蛋白,存在于所有脊椎动物的细胞外骨架中。胶原蛋白III是一种分子量300 kD的分子,属于纤维胶原蛋白类,主要存在于皮肤、血管、肝脏、胎盘、舌头和胸腺。这种胶原蛋白与多种遗传疾病直接或间接相关,如 Ehlers-Danlos IV 型综合征。小鼠单克隆抗胶原蛋白III型抗体可与天然和变性的III型胶原蛋白发生特异性反应,但是不与I、II、IV、V、VI和X型反应。本品也对大鼠和人III型胶原蛋白有反应活性。
特異性
抗III型胶原单克隆抗体可与天然和变性的III型胶原发生特异性反应。它无法识别I、II、IV、V、VI和X型胶原。
免疫原
人III型胶原
應用
小鼠源抗III型胶原蛋白单克隆抗体可用于酶联免疫吸附测定 (ELISA)和免疫组化。
抗 III 型抗胶原蛋白单克隆抗体可用于免疫荧光和蛋白质印迹。
生化/生理作用
这种胶原蛋白与多种遗传疾病直接或间接相关,如 Ehlers-Danlos IV 型综合征。 III 型抗胶原蛋白单克隆抗体可用于测定总蛋白匀浆液中的间质胶原间质胶原蛋白I和III的含量。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
Advanced glycation end products as a source of artifacts in immunoenzymatic methods
Kuzan A, et al.
Glycoconjugate Journal, 35(1), 95-103 (2018)
Ana I Gonçalves et al.
PloS one, 8(12), e83734-e83734 (2014-01-05)
Current treatments for tendon injuries often fail to fully restore joint biomechanics leading to the recurrence of symptoms, and thus resulting in a significant health problem with a relevant social impact worldwide. Cell-based approaches involving the use of stem cells
Corinne N Riggin et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 37(9), 2035-2042 (2019-05-02)
Overuse-induced tendinopathy is highly prevalent in the general population. Percutaneous fenestration, or dry needling, techniques have been increasing in popularity, but despite their current use, there are no controlled laboratory studies to provide fundamental support for this practice. The objective
R Mayne
Clinical biochemistry, 21(2), 111-115 (1988-04-01)
Monoclonal antibodies have recently been developed against all of the major collagen types isolated from both human and other species. These antibodies have several potential advantages over polyclonal antibodies, and a brief survey will be made of the different antibodies
Fluorescently labeled collagen binding proteins allow specific visualization of collagen in tissues and live cell culture
Krahn KN, et al.
Analytical Biochemistry, 350(2), 177-185 (2006)